Imprimer
Chlorure d'hydrogène 1 M dans l'acide acétique
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H27347.AE H27347.AU
H27347.AEEA 34.6 EUR
H27347.AE H27347.AU
Chlorure d'hydrogène 1 M dans l'acide acétique
Chlorure d'hydrogène
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Flash Point: 40°(104°F) Odour: Acrid UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00011324
Formule: HCl
Densité: 1.050
Point d'éclair: 40 °C (104 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 2920
ADR: 8,II