Imprimer
Tétraméthylammonium hydroxyde 2,38% (p/p) en solution aqueuse , 99,9999% (base métaux), Qualité électronique
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
44940.LU 44940.LV 44940.K2 44940.AK
44940.LUEA 516 EUR
44940.LU 44940.LV 44940.K2 44940.AK
Tétraméthylammonium hydroxyde 2,38% (p/p) en solution aqueuse , 99,9999% (base métaux), Qualité électronique
Tétraméthylammonium hydroxyde
Purity: 99.9999% CAS No.: 75-59-2 Molecular Formula: C4H13NO Formula Weight: 91.15 Physical Form: Liquid Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Beilstein Reference: 3558708 Merck Reference: 14,9224 UN No.: 1835 MDL No.: MFCD00008280
Formule: C₄H₁₃NO
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008280
Numéro CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
ONU: 1835
ADR: 8,III
Merck Index: 14,9224