Imprimer
2,3-Dimethyl-4-nitrophenol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2608-25G D2608-5G
TCIAD2608-25GEA 338 EUR
TCIAD2608-25G TCIAD2608-5G
2,3-Dimethyl-4-nitrophenol ≥98.0% (par GC)
2,3-Dimethyl-4-nitrophenol
Formule: C₈H₉NO₃
Numéro MDL: MFCD01861284
Numéro CAS: 19499-93-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c26b9ed79e244f23af59ada4c597957474e7b496&vid=c26b9ed79e244f23af59ada4c597957474e7b496&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 127.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency