Imprimer
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
F0697-25G F0697-5G
TCIAF0697-25GEA 201 EUR
TCIAF0697-25G TCIAF0697-5G
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₂
Numéro MDL: MFCD01863527
Numéro CAS: 139911-27-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97281b30414a051aa2703b1590bec369556baa30&vid=97281b30414a051aa2703b1590bec369556baa30&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %