Imprimer
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H26795.03 H26795.06
H26795.03EA 115 EUR
H26795.03 H26795.06
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Purity: 97% CAS No.: 86256-24-8 Molecular Formula: C8H5BrF4O Formula Weight: 273.02 Refractive Index: 1.4660
Formule: C₈H₅BrF₄O
MW: 273.02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115890
Numéro CAS: 86256-24-8
ONU: 3265
ADR: 8 III