Imprimer
4-(Hexyloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
H1357-5G H1357-1G
TCIAH1357-5GEA 105 EUR
TCIAH1357-5G TCIAH1357-1G
4-(Hexyloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Hexyloxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₉BO₃
Point de fusion: 85°C
Numéro MDL: MFCD04039027
Numéro CAS: 121219-08-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5132686f906dd9d5cda540b6612495e208d716e&vid=b5132686f906dd9d5cda540b6612495e208d716e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %