Imprimer
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4,6-Triisopropylbenzeneboronic acid, (2,4,6-Triisopropylphenyl)boronic acid
T2654-1G T2654-5G
TCIAT2654-1GEA 33 EUR
TCIAT2654-1G TCIAT2654-5G
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid
Formule: C₁₅H₂₅BO₂
MW: 248.16 g/mol
Numéro MDL: MFCD02683099
Numéro CAS: 154549-38-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba4eb5605a51dcbf4fa3e848190c1ca88650e209&vid=ba4eb5605a51dcbf4fa3e848190c1ca88650e209&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%