Imprimer
Sodium-1-pentadecanesulphonate
Fournisseur: TCI
P0889-1G P0889-5G
TCIAP0889-1GEA 176 EUR
TCIAP0889-1G TCIAP0889-5G
Sodium-1-pentadecanesulphonate
Sodium-1-pentadecanesulphonate
Formule: C₁₅H₃₁NaO₃S
Numéro MDL: MFCD00059838
Numéro CAS: 5896-54-8
EINECS: 227-588-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f953cebe033f8ee91f06f1c3e7cf0ecff9e2a3e0&vid=f953cebe033f8ee91f06f1c3e7cf0ecff9e2a3e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal