Imprimer
1-Nonanesulphonic acid sodium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sodium 1-nonanesulphonate, Sodium nonane-1-sulphonate
I0347-25G I0347-5G
TCIAI0347-25GEA 115 EUR
TCIAI0347-25G TCIAI0347-5G
1-Nonanesulphonic acid sodium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
Formule: C₉H₁₉NaO₃S
MW: 230.30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025010
Numéro CAS: 35192-74-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f561f760fda6821e1496b45e8ea07f0789cebaf2&vid=c13f9a0dd306fb6b3189881b6d5865d73b638060&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 1.000
Absorbance (230nm) max. 0.300
Absorbance (254nm) max. 0.130