Imprimer
Sodium-1-hexadecanesulphonate ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B20382.06 B20382.14 B20382.22
B20382.06EA 44.7 EUR
B20382.06 B20382.14 B20382.22
Sodium-1-hexadecanesulphonate ≥97%
Sodium-1-hexadecanesulphonate
Purity: 97% CAS No.: 15015-81-3 Molecular Formula: C16H33SO3Na Formula Weight: 328.49 Beilstein Reference: 3920654 MDL No.: MFCD00007528
Formule: C₁₆H₃₃NaSO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007528
Numéro CAS: 15015-81-3
EINECS: 239-100-6