Imprimer
Strontium-2-ethylhexanoate 40% (8 - 12% Sr) dans l'acide 2-éthylhexanoique
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Ethylhexanoic acid strontium salt
40719.14 40719.22
40719.14EA 171 EUR
40719.14 40719.22
Strontium-2-ethylhexanoate 40% (8 - 12% Sr) dans l'acide 2-éthylhexanoique
Strontium-2-ethylhexanoate
CAS No.: 2457-02-5 Molecular Formula: C16H30O4Sr Formula Weight: 374.04 Physical Form: Liquid Odour: Mild MDL No.: MFCD00070438
Formule: C₁₆H₃₀O₄Sr
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070438
Numéro CAS: 2457-02-5
EINECS: 219-536-3