Cyclohexyl methyl sulphide ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
|
L03712.06
L03712.14
L03712.06EA
52.4
EUR
L03712.06
L03712.14
Cyclohexyl methyl sulphide ≥97%
Cyclohexyl methyl sulphide
Purity: 97%
CAS No.: 7133-37-1
Molecular Formula: C7H14S
Formula Weight: 130.25
Flash Point: 61°(142°F)
Refractive Index: 1.4940
Odour: Unpleasant
Melting Point: -80°
Boiling Point: 89-90°/35mm
Beilstein Reference: 1919309
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00039460
Formule:
C₇H₁₄S MW: 130.25 g/mol Point d'ébullition: 89…90 °C (35 mmHg) Point de fusion: –80 °C Densité: 0.944 Point d'éclair: 61 °C (142 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039460 Numéro CAS: 7133-37-1 EINECS: 230-431-1 ADR: 9 III |