Imprimer
3,5-Dibenzyloxybenzyl bromide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B2093-25G B2093-5G
TCIAB2093-25GEA 901 EUR
TCIAB2093-25G TCIAB2093-5G
3,5-Dibenzyloxybenzyl bromide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,5-Dibenzyloxybenzyl bromide
Formule: C₂₁H₁₉BrO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093444
Numéro CAS: 24131-32-6
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb71332653ec648e41f86de48ac64dbb438b7927&vid=cb71332653ec648e41f86de48ac64dbb438b7927&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C