Imprimer
p-Toluenesulphonyl fluoride ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: p-toluenesulphonylfluoride
L12204.06 L12204.14
L12204.06EA 35.3 EUR
L12204.06 L12204.14
p-Toluenesulphonyl fluoride ≥98%
p-Toluenesulphonyl fluoride
Purity: 98% CAS No.: 455-16-3 Molecular Formula: C7H7FO2S Formula Weight: 174.19 Flash Point: 105°(221°F) Melting Point: 40-41° Boiling Point: 112°/16mm Beilstein Reference: 2208423 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007421
Formule: C₇H₇FO₂S
MW: 174.19 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C (16 mmHg)
Point de fusion: 40…41 °C
Point d'éclair: 105 °C (221 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007421
Numéro CAS: 455-16-3
EINECS: 207-238-6
ONU: 3261
ADR: 8 II