Imprimer
3-Iodobenzylamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
I0710-1G I0710-5G
TCIAI0710-1GEA 22 EUR
TCIAI0710-1G TCIAI0710-5G
3-Iodobenzylamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
3-Iodobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₉ClIN
Point de fusion: 194°C
Numéro MDL: MFCD00012857
Numéro CAS: 3718-88-5
EINECS: 223-068-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42b226e25dc2b9b09a03eba1fdf38d26da60393c&vid=42b226e25dc2b9b09a03eba1fdf38d26da60393c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %