Imprimer
3',5'-Diacetoxyacetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D1978-10G D1978-25G D1978-5G
TCIAD1978-10GEA 55 EUR
TCIAD1978-10G TCIAD1978-25G TCIAD1978-5G
3',5'-Diacetoxyacetophenone ≥98.0% (par GC)
3',5'-Diacetoxyacetophenone
Formule: C₁₂H₁₂O₅
Numéro MDL: MFCD00008702
Numéro CAS: 35086-59-0
EINECS: 252-354-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=497c4b203ae335ab300b2bef77636aaaf9ccd3bc&vid=497c4b203ae335ab300b2bef77636aaaf9ccd3bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C