Imprimer
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L10605.06 L10605.14
L10605.06EA 124 EUR
L10605.06 L10605.14
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone 98%
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 4101-30-8 Molecular Formula: C10H13NO3 Formula Weight: 195.22 Melting Point: 104-108° Beilstein Reference: 391380
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
Point de fusion: 104…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016646
Numéro CAS: 4101-30-8