5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
B25176.06
B25176.14
B25176.06EA
45.4
EUR
B25176.06
B25176.14
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 202865-69-8
Molecular Formula: C7H7BrFN.HCl
Formula Weight: 240.50
Melting Point: 221-226°
MDL No.: MFCD00143426
Formule:
C₇H₈BrClFN Point de fusion: 221…226 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00143426 Numéro CAS: 202865-69-8 |