Imprimer
3'-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B2236-25G B2236-5G
TCIAB2236-25GEA 273 EUR
TCIAB2236-25G TCIAB2236-5G
3'-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3'-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₆BrClO₂
Numéro MDL: MFCD00857068
Numéro CAS: 59443-15-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0cdba1053e1c63040a715528688672cf872f8bf&vid=c0cdba1053e1c63040a715528688672cf872f8bf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity