Imprimer
N-Fluorobenzenesulphonimide ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L13955.03 L13955.06 L13955.14
L13955.03EA 22.5 EUR
L13955.03 L13955.06 L13955.14
N-Fluorobenzenesulphonimide ≥97%
N-Fluorobenzenesulphonimide
Purity: 97% CAS No.: 133745-75-2 Molecular Formula: C12H10FNO4S2 Formula Weight: 315.34 Melting Point: 114-118° Beilstein Reference: 5348902
Formule: C₁₂H₁₀FNO₄S₂
Point de fusion: 114…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144885
Numéro CAS: 133745-75-2