Aniline sulphate ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A15563.22
A15563.36
A15563.22EA
31.7
EUR
A15563.22
A15563.36
Aniline sulphate ≥98%
Aniline sulphate
Purity: 98%
CAS No.: 542-16-5
Molecular Formula: (C6H5NH2)2.H2SO4
Formula Weight: 284.34
Odour: Odourless
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 3729533
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013110
Formule:
C₁₂H₁₆N₂O₄S Densité: 1,377 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013110 Numéro CAS: 542-16-5 EINECS: 208-805-0 ONU: 2811 ADR: 6.1,III |