3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
3-Carboxy-5-nitrobenzeneboronic acid, 3-Borono-5-nitrobenzoic acid
C2385-1G
C2385-5G
TCIAC2385-1GEA
95.7
EUR
TCIAC2385-1G
TCIAC2385-5G
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
Formule:
C₇H₆BNO₆ Point de fusion: 229°C |
Numéro MDL:
MFCD00757433 Numéro CAS: 101084-81-5 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 109.0 % |