Imprimer
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (4-Ethoxycarbonylphenyl)boronic acid
E0868-1G E0868-5G
TCIAE0868-1GEA 42.9 EUR
TCIAE0868-1G TCIAE0868-5G
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₄
MW: 193.99 g/mol
Point de fusion: 160°C
Numéro MDL: MFCD02179441
Numéro CAS: 4334-88-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08d7ee063fed3e6148eb2455a3861a295d2bbf4a&vid=08d7ee063fed3e6148eb2455a3861a295d2bbf4a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 111.0 %