Imprimer
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 3-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
E0848-1G E0848-5G
TCIAE0848-1GEA 24.2 EUR
TCIAE0848-1G TCIAE0848-5G
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₄
MW: 193.99 g/mol
Point de fusion: 138°C
Numéro MDL: MFCD02179444
Numéro CAS: 4334-87-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eda939938aa4a56ec21c32887a69385bb2f13809&vid=eda939938aa4a56ec21c32887a69385bb2f13809&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %