Imprimer
Divinyl sulphone ≥96.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: stabilisé avec hydroquinone
D0959-25G D0959-250G D0959-5G
TCIAD0959-25GEA 55 EUR
TCIAD0959-25G TCIAD0959-250G TCIAD0959-5G
Divinyl sulphone ≥96.0% (par GC) stabilisé
Divinyl sulphone
Formule: C₄H₆O₂S
Point d'ébullition: 110°C
Point d'éclair: 102°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008623
Numéro CAS: 77-77-0
EINECS: 201-057-6
ONU: 2927
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af1e51adfc014268c23e280a634ad774b63c0e&vid=37af1e51adfc014268c23e280a634ad774b63c0e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %