N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
1,1',1'',1'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetrakis(propan-2-ol), Ethylenediamine-N,N,N',N'-tetra-2-propanol
L16280.AE
L16280.AP
L16280.AEEA
34.2
EUR
L16280.AE
L16280.AP
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine 99%
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
Purity: 99%
CAS No.: 102-60-3
Molecular Formula: C14H32N2O4
Formula Weight: 292.42
Flash Point:
Formule:
C₁₄H₃₂N₂O₄ Point d'ébullition: 240 °C (10 mmHg) Densité: 1.030 Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004534 Numéro CAS: 102-60-3 EINECS: 203-041-4 Merck Index: 14,3599 |