Imprimer
Allyl methyl carbonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1315-25ML C1315-5ML
TCIAC1315-25MLEA 211 EUR
TCIAC1315-25ML TCIAC1315-5ML
Allyl methyl carbonate ≥98.0% (par GC)
Allyl methyl carbonate
Formule: C₅H₈O₃
Point d'ébullition: 131°C
Point d'éclair: 33°C
Numéro MDL: MFCD00134545
Numéro CAS: 35466-83-2
EINECS: 468-750-5
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6970f90464f55cb41b05744a0ba88cc183712ec5&vid=6970f90464f55cb41b05744a0ba88cc183712ec5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %