Imprimer
Allyl ethyl carbonate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1280-25ML C1280-5ML
TCIAC1280-25MLEA 197 EUR
TCIAC1280-25ML TCIAC1280-5ML
Allyl ethyl carbonate ≥97.0% (par GC)
Allyl ethyl carbonate
Formule: C₆H₁₀O₃
Point d'ébullition: 149°C
Numéro MDL: MFCD00049113
Numéro CAS: 1469-70-1
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cab93d004cf238f1ebb6cc99184cfacde6c1c231&vid=cab93d004cf238f1ebb6cc99184cfacde6c1c231&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %