Imprimer
2-Chloroethyl ethyl sulphide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0938-25ML C0938-5ML
TCIAC0938-25MLEA 191 EUR
TCIAC0938-25ML TCIAC0938-5ML
2-Chloroethyl ethyl sulphide ≥98.0% (par GC)
2-Chloroethyl ethyl sulphide
Formule: C₄H₉ClS
Point d'ébullition: 157°C
Point d'éclair: 52°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000979
Numéro CAS: 693-07-2
EINECS: 211-742-1
ONU: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f14518c8056a5b7e5d31cebc436eec2a504a9bc1&vid=f14518c8056a5b7e5d31cebc436eec2a504a9bc1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %