Imprimer
Hexafluorophosphoric acid 60% (p/p) dans l'eau
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
191110250 191115000
ACRO191110250EA 32.8 EUR
ACRO191110250 ACRO191115000
Hexafluorophosphoric acid 60% (p/p) dans l'eau
Hexafluorophosphoric acid
Formule: HF₆P
Densité: 1,75 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011350
Numéro CAS: 16940-81-1
EINECS: 241-006-5
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow-green Solution
Assay Titrimetry ≥55.0 %
Additional info the presence of these hydrolysis products may rise the strength to over 70%