Imprimer
Cholesterol pentyl carbonate
Fournisseur: TCI
C0720-1G C0720-10G
TCIAC0720-1GEA 41.8 EUR
TCIAC0720-1G TCIAC0720-10G
Cholesterol pentyl carbonate
Cholesterol pentyl carbonate
Formule: C₃₃H₅₆O₃
Numéro MDL: MFCD00059503
Numéro CAS: 15455-79-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30cd6a4e79eeb7f57f5c9a183864bd14ead8d614&vid=30cd6a4e79eeb7f57f5c9a183864bd14ead8d614&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -39.0 deg (C=2,CHCl3)
Solubility in Chloroform almost transparency