Imprimer
Furan-2,5-dicarboxylic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2,5-Furandicarboxylic acid
H28718.03 H28718.06
H28718.03EA 94.8 EUR
H28718.03 H28718.06
Furan-2,5-dicarboxylic acid ≥98%
Furan-2,5-dicarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 3238-40-2 Molecular Formula: C6H4O5 Formula Weight: 156.09 Melting Point: 310° MDL No.: MFCD00016582
Formule: C₆H₄O₅
Point de fusion: >310 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016582
Numéro CAS: 3238-40-2
EINECS: 221-800-8