Imprimer
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: HAKU, AMCA, TAMCHA, trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid, Tranexamic acid, AMCHA
A0236-25G A0236-5G A0236-100G
TCIAA0236-25GEA 56.1 EUR
TCIAA0236-25G TCIAA0236-5G TCIAA0236-100G
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Product Categories: Bioscience, Other Pharmaceutical Ingredients
Other Product Names / Synonyms: Tranexamic Acid
Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 157.21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001466
Numéro CAS: 1197-18-8
EINECS: 214-818-2
Merck Index: 14,09569
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=059f54cbdedb9704f17822f50fa42379a9b65cdd&vid=059f54cbdedb9704f17822f50fa42379a9b65cdd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency