Imprimer
Pantalon de pluie ignifuge, Ekofisk 5806
Fournisseur: SIOEN
5806/B75/1XL 5806/B75/2XL 5806/B75/3XL 5806/B75/L 5806/B75/M 5806/B75/S
113-7116EA 184 EUR
113-7116 113-7117 113-7118 113-7119 113-7120 113-7121
Pantalon de pluie ignifuge, Ekofisk 5806
Tenue de travail
Ce pantalon léger en Siopor® FR AST (100% polyester avec revêtement 100% PU FR + AST) est étanche à l'eau et au vent, et possède des propriétés antistatiques. La doublure fixe en coton est ignifuge.
  • Grande résistance aux déchirures, coutures bordées
  • Braguette à boutons-pression, deux fentes latérales
  • Chevilles réglables à l'aide d'une fermeture auto-agrippante, taille élastiquée avec cordon de serrage
  • Fermeture à glissière cachée dans les jambes du pantalon
  • À combiner avec la veste Hasnon
Ce pantalon procure une bonne protection contre les conditionsMore Product Information