Imprimer
Parka de pluie, 4 en 1, Cloverfield 288A
Fournisseur: SIOEN
288A/201/1XL 288A/201/2XL 288A/201/3XL 288A/201/L 288A/201/M 288A/201/S 288A/061/1XL 288A/061/2XL 288A/061/3XL 288A/061/L 288A/061/M 288A/061/S 288A/201/4XL 288A/061/4XL
113-7079EA 166 EUR
113-7079 113-7080 113-7081 113-7083 113-7084 113-7085 113-7066 113-7067 113-7068 113-7070 113-7071 113-7072 113-7082 113-7069
Parka de pluie, 4 en 1, Cloverfield 288A
Tenue de travail
Veste respirante multifonction en Siopor® Ultra (100% polyester avec revêtement 100% PU) à utiliser par tous les temps. Tissu extérieur hydrofuge et coupe-vent. Revêtement intérieur anti-humidité. Doublure fixe, poignets coupe-vent tricotés dans les manches et coutures bordées.
  • Gilet sans manches amovible, manches amovibles
  • Col droit avec capuche repliable
  • Fermeture à glissière sous rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Deux poches intégrées, poche Napoléon, poche Mica, poches intérieures dans la doublure et le gilet sans manches
  • Manches kimono avec extrémité élastiquée et resserrage par fermeture auto-agrippante
  • Cordon de serrage à la taille
Longueur du dos : 85 cm
Poids : 195 g/m²
Certifications: EN 343 (3-3), 14058 (22XXX)