Imprimer
Gants résistants aux coupures, ChainExtra
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
2542000R0302 2542001R0302 2542002R0302 2542005R0302 2542006R0302
112-2894EA 166 EUR
112-2894 112-2895 112-2896 112-2899 112-2900
Gants résistants aux coupures, ChainExtra
Gants
Ce gant en maille en acier inoxydable avec sangles en plastique amovibles procure une protection efficace contre les coupures; un danger courant dans les industries de la viande, du poisson et de traitement. Il convient aux industries de métallurgie.
  • Sangles en plastique avec agent antimicrobien, amovibles et interchangeables
  • Fermeture solide (boutons-pression) pour un ajustement optimal
  • Sans couture latérale susceptible de laisser un couteau pénétrer au niveau du poignet
  • Étiquette d'identification personnalisable
  • Qualité exceptionnelle des joints des mailles du gant, réduisant le nombre de réparations et augmentant la durée de vie du gant
Length: 208 to 283 mm (depending on size)
Diamètre extérieur de l'anneau: 4 mm
Poids de 149 à 239 g selon la taille
Certifications: EN 1082