Imprimer
Colonnes capillaires, CP-Sil 88 pour EMAG
Fournisseur: VARIAN
CP7487 CP7488 CP7489
568-0701EA 1390 EUR
568-0701 568-0702 568-0703
Colonnes capillaires, CP-Sil 88 pour EMAG
Colonnes pour chromatographie
Analyse garantie des isomères cis/trans de l'EMAG pour une confiance absolue.
  • Phase stationnaire à polarité élevée offrant une plus grande efficacité et une meilleure productivité
  • À utiliser pour l'EMAG dans la plage C6 à C26
Plage de températures : 225/240 °C.