Imprimer
Agitateurs magnétiques multi-positions, RO 5/10/15
Fournisseur: IKA
3692500 3690500 3691000
442-0921EA 2720 EUR
442-0921 442-0919 442-0920
Agitateurs magnétiques multi-positions, RO 5/10/15
Agitateurs Agitateurs magnétiques multipostes
Agitateurs magnétiques numériques compacts avec 5, 10 ou 15 positions d'agitation, conçus pour une agitation synchrone et adaptés à un fonctionnement en continu. Les champs électroniques tournant sans usure permettent un processus d'agitation silencieux et constant dans toutes les positions. La vitesse reste constante, indépendamment des variations de charge. Leur conception simplifie le nettoyage et protège l'appareil des éclaboussures de liquide.
  • Fonctionnement réglable et réversible
  • Affichage de code d'erreur
  • Facilité d'utilisation avec clavier tactile
  • Vitesse ajustable par incréments de 10 min⁻¹
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 40
Information de livraison: fournis avec couvercle antidérapant transparent et amovible.