Imprimer
3-Aminocrotonate de méthyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A1001-25G A1001-500G
TCIAA1001-25GEA 30.8 EUR
TCIAA1001-25G TCIAA1001-500G
3-Aminocrotonate de méthyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Aminocrotonate de méthyle
Formule: C₅H₉NO₂
Numéro MDL: MFCD00008072
Numéro CAS: 14205-39-1
EINECS: 238-056-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4247dcf644093ddff99448715c4fef25b7b0aba7&vid=4247dcf644093ddff99448715c4fef25b7b0aba7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C