Imprimer
Trihydrogénodioxalate de potassium dihydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Oxalic acid, potassium salt dihydrate, Potassium trihydrogen dioxalate dihydrate
P0475-25G P0475-500G
TCIAP0475-25GEA 17.6 EUR
TCIAP0475-25G TCIAP0475-500G
Trihydrogénodioxalate de potassium dihydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Trihydrogénodioxalate de potassium dihydraté
Formule: C₄H₃KO₈·2H₂O
MW: 254.19 g/mol (218.16 anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036364
Numéro CAS: 6100-20-5
EINECS: 204-874-6
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,07689
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=890b5da9dac0bf663e34826646c59d8fc689e207&vid=890b5da9dac0bf663e34826646c59d8fc689e207&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Redox method) min. 99.0 %