Imprimer
1-(Thiazole-2-ylazo)-2-naphtol ≥99.0% (par analyse titrimétrique) réactif spectrophotométrique pour les métaux de transition
Fournisseur: TCI
A5003-1G A5003-5G
TCIAA5003-1GEA 51.7 EUR
TCIAA5003-1G TCIAA5003-5G
1-(Thiazole-2-ylazo)-2-naphtol ≥99.0% (par analyse titrimétrique) réactif spectrophotométrique pour les métaux de transition
1-(Thiazole-2-ylazo)-2-naphtol
Formule: C₁₃H₉N₃OS
Numéro MDL: MFCD00021611
Numéro CAS: 1147-56-4
EINECS: 214-555-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb81f8c13c5293411a9db1b344305d63e0182c14&vid=0abda3bad63d4039610d295e6b27db7ea14051ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 140.0 to 142.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
Sensitiveness Coloring by copper sulfate solution.  Fading by EDTA2Na.