Imprimer
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1668-1G D1668-5G
TCIAD1668-1GEA 31.9 EUR
TCIAD1668-1G TCIAD1668-5G
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC)
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers)
Formule: C₂₀H₃₆O₆
Point d'ébullition: 344°C
Numéro MDL: MFCD00005099
Numéro CAS: 16069-36-6
EINECS: 240-216-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Solubility in Toluene almost transparency