Imprimer
4'-Nitrobenzo-15-crown-5 (4'-nitrobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane) ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0561-1G N0561-5G
TCIAN0561-1GEA 93.5 EUR
TCIAN0561-1G TCIAN0561-5G
4'-Nitrobenzo-15-crown-5 (4'-nitrobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane) ≥99.0% (par GC)
4'-Nitrobenzo-15-crown-5 (4'-nitrobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Formule: C₁₄H₁₉NO₇
Numéro MDL: MFCD00060713
Numéro CAS: 60835-69-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b27d2a537482e9834f4b8d83252dd4c8ce7a182&vid=3b27d2a537482e9834f4b8d83252dd4c8ce7a182&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
Solubility in hot Methanol within almost transparency