Imprimer
4'-Nitrobenzo-18-crown-6 (4'-nitrobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 18-Nitro-2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-decahydrobenzo[b][1,4,7,10,13,16]hexaoxacyclooctadecine
N0562-1G N0562-5G
TCIAN0562-1GEA 109 EUR
TCIAN0562-1G TCIAN0562-5G
4'-Nitrobenzo-18-crown-6 (4'-nitrobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥97.0% (par GC)
4'-Nitrobenzo-18-crown-6 (4'-nitrobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane)
Formule: C₁₆H₂₃NO₈
Numéro MDL: MFCD00143207
Numéro CAS: 53408-96-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f71995343f4e8da3bc8c96a0b0d63525b49ca9d&vid=9f71995343f4e8da3bc8c96a0b0d63525b49ca9d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C