Imprimer
2-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
H59495.14 H59495.22
H59495.14EA 89.5 EUR
H59495.14 H59495.22
2-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle 95%
2-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle
Formule: C₉H₁₄O₃
MW: 170.21 g/mol
Point d'ébullition: 106 °C (11 mmHg)
Densité: 1.064
Point d'éclair: 96 °C (205 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001631
Numéro CAS: 1655-07-8
EINECS: 216-731-5