6,6'-Di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-crésol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
4,4'-Thiobis(6-tert-butyl-m-cresol), 4,4'-Thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol), ST029248, Bis(5-tert-butyl-4-hydroxy-2-methylphenyl) sulphide, 4,4'-Thiobis(2-(tert-butyl)-5-methylphenol)
T0196-25G
T0196-500G
T0196-100G
TCIAT0196-25GEA
17.6
EUR
TCIAT0196-25G
TCIAT0196-500G
TCIAT0196-100G
6,6'-Di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-crésol ≥98.0% (par GC)
6,6'-Di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-crésol
Formule:
C₂₂H₃₀O₂S |
Numéro MDL:
MFCD00026287 Numéro CAS: 96-69-5 EINECS: 202-525-2 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 160.0 to 164.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |