Sulfate de 2-chloro-p-phénylènediamine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2-Chlorobenzene-1,4-diamine sulphate, 2-Chloro-1,4-phenylenediammonium sulphate
C0256-25G
C0256-500G
TCIAC0256-25GEA
57.2
EUR
TCIAC0256-25G
TCIAC0256-500G
Sulfate de 2-chloro-p-phénylènediamine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Sulfate de 2-chloro-p-phénylènediamine
Formule:
C₆H₉ClN₂O₄S |
Numéro MDL:
MFCD00013004 Numéro CAS: 61702-44-1 EINECS: 262-915-3 ADR: 6.1,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Solubility in hot Water | almost transparency |