2',7'-Dichlorofluorescéine ≥95.0% (par HPLC) indicateur fluorescent
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
D0371-1G
D0371-25G
TCIAD0371-1GEA
17.6
EUR
TCIAD0371-1G
TCIAD0371-25G
2',7'-Dichlorofluorescéine ≥95.0% (par HPLC) indicateur fluorescent
2',7'-Dichlorofluorescein
Formule:
C₂₀H₁₀Cl₂O₅ |
Numéro MDL:
MFCD00005047 Numéro CAS: 76-54-0 EINECS: 200-968-6 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Drying loss | max. 10.0 % |
Sensitiveness | to pass test |