2-(1,1,2,2-Tétrafluoroethoxy)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC5839-5G
PC5839-1G
PC5839-25G
APOSPC5839-5GEA
95.7
EUR
APOSPC5839-5G
APOSPC5839-1G
APOSPC5839-25G
2-(1,1,2,2-Tétrafluoroethoxy)aniline
2-(1,1,2,2-Tétrafluoroethoxy)aniline
Formule:
C₈H₇F₄NO |
Numéro MDL:
MFCD03094306 Numéro CAS: 35295-34-2 |