Calcein (mixture of isomers) pour détermination fluorométrique du Ca
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Fluorexon (mixture of isomers), Fluorescein Bis(methyliminodiacetic Acid) (mixture of isomers), N,N'-[(3',6'-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-ar',ar'-diyl)bis(methylene)]bis[N-(carboxymethyl)glycine], Bis[N,N-bis(carboxymethyl)aminomethyl]fluorescein (mixture of isomers), Calcein
C0004-1G
C0004-5G
TCIAC0004-1GEA
86.9
EUR
TCIAC0004-1G
TCIAC0004-5G
Calcein (mixture of isomers) pour détermination fluorométrique du Ca
Calcein (mixture of isomers)
Formule:
C₃₀H₂₆N₂O₁₃ MW: 622.53 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00005049 Numéro CAS: 154071-48-4 EINECS: 215-957-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Orange to Brown powder to crystaline |
Drying loss | max. 6.0 % |
Ignition residue (Sulfate) | max. 1.0 % |
Fluorescein | max. 0.05 % |
Sensitiveness | to pass test |